Cloxichin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Cloro-8-quinolinol
OR1049-100G
OR1049-500G
APOSOR1049-100GEA
24.8
EUR
APOSOR1049-100G
APOSOR1049-500G
Cloxichin 98%
Cloxichin
Formula:
C₉H₆ClNO Pto. de fusión: 121…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006788 Núm. CAS: 130-16-5 EINECS: 204-978-1 |