trans-Heptenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-Hept-1-en-1-ylboronic acid
OR10493-1G OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA 168 EUR
APOSOR10493-1G APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Formula: C₇H₁₅BO₂
MW: 142,01 g/mol
Pto. de fusión: 107…111 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01074600
Núm. CAS: 57404-76-9