4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10495-25G OR10495-5G
APOSOR10495-25GEA 330 EUR
APOSOR10495-25G APOSOR10495-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. de fusión: 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01407645
Núm. CAS: 22080-96-2