4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzaldehyde, 4,6-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR10496-100G OR10496-25G
APOSOR10496-100GEA 382 EUR
APOSOR10496-100G APOSOR10496-25G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003328
Núm. CAS: 708-76-9