4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10497-1G
APOSOR10497-1GEA 34.8 EUR
APOSOR10497-1G
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788424
Núm. CAS: 493035-82-8