Ácido 6-hidroxi-2-naftoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10498-100G OR10498-500G
APOSOR10498-100GEA 0 EUR
APOSOR10498-100G APOSOR10498-500G
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico 97%
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₃
Pto. de fusión: 240…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060070
Núm. CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7