(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10499-1G OR10499-5G
APOSOR10499-1GEA 0 EUR
APOSOR10499-1G APOSOR10499-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179522
Núm. CAS: 38993-84-9