4-Bromo-3-picoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride
OR1050-1G OR1050-250MG OR1050-5G
APOSOR1050-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1050-1G APOSOR1050-250MG APOSOR1050-5G
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
Formula: C₆H₇BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04966778
Núm. CAS: 40899-37-4