3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
OR10500-100G
OR10500-25G
OR10500-5G
APOSOR10500-100GEA
197
EUR
APOSOR10500-100G
APOSOR10500-25G
APOSOR10500-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₉BO₃ Pto. de fusión: 93…99 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01317846 Núm. CAS: 87199-15-3 |