4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-25GEA 46.4 EUR
APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Pto. de fusión: 251…256 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792672
Núm. CAS: 59016-93-2