Ácido (2-hidroxifenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10503-25G OR10503-5G OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA 0 EUR
APOSOR10503-25G APOSOR10503-5G APOSOR10503-100G
Ácido (2-hidroxifenil)metabórico
Ácido (2-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074581
Núm. CAS: 89466-08-0