Ácido (3-hidroxifenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10504-25G OR10504-5G
APOSOR10504-25GEA 79.9 EUR
APOSOR10504-25G APOSOR10504-5G
Ácido (3-hidroxifenil)metabórico 98%
Ácido (3-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
Pto. de fusión: 208…213 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074603
Núm. CAS: 87199-18-6