Ácido (4-hidroxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10505-25G OR10505-5G OR10505-100G
APOSOR10505-25GEA 0 EUR
APOSOR10505-25G APOSOR10505-5G APOSOR10505-100G
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico 97%
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074628
Núm. CAS: 71597-85-8