5-(Hidroximetil)indol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1H-Indol-5-yl)methanol
OR10507-1G OR10507-250MG OR10507-5G
APOSOR10507-1GEA 119 EUR
APOSOR10507-1G APOSOR10507-250MG APOSOR10507-5G
5-(Hidroximetil)indol
5-(Hidroximetil)indol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.1700 g/mol
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179594
Núm. CAS: 1075-25-8