2-Iodo-1-metilimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-1-metil-1H-imidazol
OR10510-1G OR10510-5G
APOSOR10510-1GEA 66.7 EUR
APOSOR10510-1G APOSOR10510-5G
2-Iodo-1-metilimidazol
2-Iodo-1-metilimidazol
Formula: C₄H₅IN₂
MW: 208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661606
Núm. CAS: 37067-95-1