5-Iodo-1-methylimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10512-1G OR10512-5G
APOSOR10512-1GEA 74.1 EUR
APOSOR10512-1G APOSOR10512-5G
5-Iodo-1-methylimidazole
5-Iodo-1-methylimidazole
Formula: C₄H₅IN₂
Pto. de fusión: 105…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632215
Núm. CAS: 71759-88-1