4-Iodoimidazol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-1H-imidazol
OR10517-25G OR10517-5G OR10517-100G
APOSOR10517-25GEA 72.5 EUR
APOSOR10517-25G APOSOR10517-5G APOSOR10517-100G
4-Iodoimidazol 96%
4-Iodoimidazol
Formula: C₃H₃IN₂
Pto. de fusión: 135…138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632213
Núm. CAS: 71759-89-2