4-Isobutylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Isobutylbenzeneboronic acid
OR10519-1G OR10519-5G
APOSOR10519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10519-1G APOSOR10519-5G
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178.04 g/mol
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632198
Núm. CAS: 153624-38-5