2-Isopropylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Pto. de fusión: 74…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411937
Núm. CAS: 89787-12-2