4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
OR10527-25G
APOSOR10527-25GEA 151 EUR
APOSOR10527-25G
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02684315
Núm. CAS: 208399-66-0