4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10528-100G OR10528-25G OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA 596 EUR
APOSOR10528-100G APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Pto. de fusión: 194…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179464
Núm. CAS: 175883-62-2