3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Methoxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid, (3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10532-25G
APOSOR10532-25GEA 156 EUR
APOSOR10532-25G
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Pto. de fusión: 250…255 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179469
Núm. CAS: 117342-20-8