Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico
Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 90…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179452
Núm. CAS: 374538-03-1