4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10537-100G
APOSOR10537-100GEA 184 EUR
APOSOR10537-100G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,11 g/mol
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179438
Núm. CAS: 171364-80-0