Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
OR10539-25G
APOSOR10539-25GEA 62.5 EUR
APOSOR10539-25G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,05 g/mol
Pto. de fusión: 62,1…62.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788565
Núm. CAS: 54045-74-8