1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10540-1G OR10540-5G
APOSOR10540-1GEA 27.7 EUR
APOSOR10540-1G APOSOR10540-5G
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. de fusión: 48…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030439
Núm. CAS: 39021-62-0