1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-250MGEA 29 EUR
APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 94…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863421
Núm. CAS: 20485-43-2