1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methylimidazole-5-carboxylic Acid
OR10543-1G
OR10543-25G
OR10543-5G
APOSOR10543-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10543-1G
APOSOR10543-25G
APOSOR10543-5G
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 247…250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00955677 Núm. CAS: 41806-40-0 |