Indol-6-carboxilato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
OR10544-5G OR10544-25G OR10544-100G
APOSOR10544-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10544-5G APOSOR10544-25G APOSOR10544-100G
Indol-6-carboxilato de metilo 98%
Indol-6-carboxilato de metilo
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00211063
Núm. CAS: 50820-65-0