Indol-7-carboxilato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10545-25G OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA 98.6 EUR
APOSOR10545-25G APOSOR10545-5G
Indol-7-carboxilato de metilo 97%
Indol-7-carboxilato de metilo
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. de fusión: 47…48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00211064
Núm. CAS: 93247-78-0