1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
OR10546-1G OR10546-250MG
APOSOR10546-1GEA 62.5 EUR
APOSOR10546-1G APOSOR10546-250MG
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Pto. de fusión: 101,5…103.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179561
Núm. CAS: 17289-19-9