Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10550-100MG OR10550-1G
APOSOR10550-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR10550-100MG APOSOR10550-1G
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Methyl oxindole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Pto. de fusión: 192…199 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179600
Núm. CAS: 199328-10-4