3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR10554-1G OR10554-250MG
APOSOR10554-1GEA 31.9 EUR
APOSOR10554-1G APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₃
Pto. de fusión: 114…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038918
Núm. CAS: 832695-88-2