4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10555-1G OR10555-5G
APOSOR10555-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10555-1G APOSOR10555-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₃
Pto. de fusión: 200…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788427
Núm. CAS: 121177-82-0