4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR10559-1G OR10559-100MG OR10559-250MG OR10559-500MG
APOSOR10559-1GEA 353 EUR
APOSOR10559-1G APOSOR10559-100MG APOSOR10559-250MG APOSOR10559-500MG
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Formula: C₇H₉BO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093071
Núm. CAS: 166386-48-7