2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 91.5 EUR
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179471
Núm. CAS: 756520-78-2