3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, 3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic Acid
OR10561-1G
APOSOR10561-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10561-1G
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,04 g/mol
Pto. de fusión: 90…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179478
Núm. CAS: 148355-75-3