3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10565-1G OR10565-5G
APOSOR10565-1GEA 23.2 EUR
APOSOR10565-1G APOSOR10565-5G
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
Formula: C₇H₉BO₄S
Pto. de fusión: 102…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092935
Núm. CAS: 373384-18-0