Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10566-100G
OR10566-25G
APOSOR10566-100GEA
301
EUR
APOSOR10566-100G
APOSOR10566-25G
Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico 97%
Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico
Formula:
C₇H₉BO₂S Pto. de fusión: 77…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318165 Núm. CAS: 168618-42-6 |