4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10568-1G OR10568-5G OR10568-25G
APOSOR10568-1GEA 0 EUR
APOSOR10568-1G APOSOR10568-5G APOSOR10568-25G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₄BNO₄
Pto. de fusión: 126…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411952
Núm. CAS: 389621-84-5