Ácido (2-nitrofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-nitrofenilborano
OR10570-25G OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA 58 EUR
APOSOR10570-25G APOSOR10570-100G
Ácido (2-nitrofenil)metabórico 97%
Ácido (2-nitrofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Pto. de fusión: 155…160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00161358
Núm. CAS: 5570-19-4