Ácido (4-nitrofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-nitrofenilborano
OR10572-1G OR10572-5G OR10572-25G
APOSOR10572-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10572-1G APOSOR10572-5G APOSOR10572-25G
Ácido (4-nitrofenil)metabórico
Ácido (4-nitrofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Pto. de fusión: 285…290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00161360
Núm. CAS: 24067-17-2