Ácido 4-aminonicotinico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1058-1G OR1058-25G
APOSOR1058-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1058-1G APOSOR1058-25G
Ácido 4-aminonicotinico 99%
Ácido 4-aminonicotinico
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 307…312 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234183
Núm. CAS: 7418-65-7