4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10582-1G OR10582-100MG
APOSOR10582-1GEA 79.9 EUR
APOSOR10582-1G APOSOR10582-100MG
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₆BNO₃
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411951
Núm. CAS: 389621-83-4