4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10584-1G OR10584-5G
APOSOR10584-1GEA 98.6 EUR
APOSOR10584-1G APOSOR10584-5G
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₄BNO₃
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411950
Núm. CAS: 389621-81-2