Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahydropyranyl-4-acetic acid
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1700 g/mol
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631204
Núm. CAS: 85064-61-5