Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
OR10587-25G OR10587-5G OR10587-100G
APOSOR10587-25GEA 31.9 EUR
APOSOR10587-25G APOSOR10587-5G APOSOR10587-100G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031016
Núm. CAS: 5337-03-1