Thiazole-5-carboxyaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 5-Formylthiazole

OR10588-1G OR10588-5G
APOSOR10588-1GEA 30.6 EUR
APOSOR10588-1G APOSOR10588-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formula: C₄H₃NOS
MW: 113,14 g/mol
Pto. Ebullición: 92…94 °C/16mmHg
Densidad: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179516
Núm. CAS: 1003-32-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR