ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, 3-(Methylamino)-1-phenylpropanol, α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
OR1059-500G
APOSOR1059-500GEA 168 EUR
APOSOR1059-500G
ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol 98%
alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674078
Núm. CAS: 42142-52-9