2,4,5-Triiodoimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,5-Triiodo-1H-imidazol
OR10591-5G OR10591-1G OR10591-10G
APOSOR10591-5GEA 31.9 EUR
APOSOR10591-5G APOSOR10591-1G APOSOR10591-10G
2,4,5-Triiodoimidazol
2,4,5-Triiodoimidazol
Formula: C₃HI₃N₂
MW: 445,77 g/mol
Pto. de fusión: 186…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068812
Núm. CAS: 1746-25-4